Learn More
Chloroplatinic Acid Hexahydrate, Honeywell™
Artikelnummer. 15688040 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 15688040
Marke: Honeywell-Fluka P57755G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Powder and chunks
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloroplatinic acid hexahydrate
CAS 18497-13-7
Farbe Orange
Menge 5 g
Summenformel Cl6H14O6Pt
Strukturformel H2PtCl6 · 6H2O
MDL-Nummer MFCD00149910
UN-Nummer UN2507
InChI-Schlüssel PIJUVEPNGATXOD-UHFFFAOYSA-J
SMILES [H+].[H+].O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pt+4]
IUPAC-Name Platin(4+) Dihydrogenhexahydrat Hexachlorid
Molekulargewicht (g/mol) 517.89
Formelmasse 517.9g/mol