Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Chloroplatinsäure |
| Namenshinweis | Hexahydrat |
| CAS | 18497-13-7 |
| Menge | 5 g |
| Summenformel | Cl6H14O6Pt |
| MDL-Nummer | MFCD00149910 |
| Synonym | Dihydrogen-Hexachlorplatinat |
| InChI-Schlüssel | PIJUVEPNGATXOD-UHFFFAOYSA-J |
| SMILES | [H+].[H+].O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pt+4] |
| IUPAC-Name | Platin(4+) Dihydrogenhexahydrat Hexachlorid |
| Mehr anzeigen |