Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorphenolrot, Natriumsalz
Artikelnummer. p-4509997 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10092840
Marke: Thermo Scientific Chemicals 216310100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 123333-64-2 | C19H11Cl2O5S | 422.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123333-64-2
Summenformel C19H11Cl2O5S
Molekulargewicht (g/mol) 422.25
MDL-Nummer MFCD00151199
InChI-Schlüssel QXTPRQZMDKBTAI-UNOMPAQXSA-M
Synonym 3', 3''-Dichlorophenolsulfonephthalein, sodium salt
PubChem CID 131846007
SMILES OC1=CC=C(C=C1Cl)C(=C1/C=CC(=O)C(Cl)=C1)\C1=CC=CC=C1S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorophenol Red, sodium salt
Schmelzpunkt 267.0°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Infrarotspektrum Echt
IUPAC-Name 2-Chlor-4-[3-(3-chlor-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol;natrium
Formelmasse 445.25
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Spezifische Extinktion (575nm, 0.1N NaOH) ca. 1200
Visuelles Übergangsintervall From pH 4.6 (yellow) to pH 7.0 (purple)
Farbe Braun
Menge 10 g
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorophenol Red, sodium salt, water soluble
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.