Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorphenolrot, Natriumsalz
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Chlorophenol Red, sodium salt |
| Schmelzpunkt | 267.0°C |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. |
| Infrarotspektrum | Echt |
| IUPAC-Name | 2-[(3-Chlor-4-hydroxyphenyl)[(1Z)-3-chlor-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-yliden]methyl]benzol-1-sulfonat |
| Formelmasse | 445.25 |
| Güte | Rein |
| Verpackung | Glasflasche |
| Spezifische Extinktion | (575nm, 0.1N NaOH) ca. 1200 |
| Visuelles Übergangsintervall | From pH 4.6 (yellow) to pH 7.0 (purple) |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Chlorophenol Red, sodium salt, water soluble
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.