Learn More
Chloropentaamminerhodium(III)-chlorid, min. 34.5 % Rh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11306038
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
5 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11306038 0.5 g 0.50 Gramm
11396028 1 g 1 Gramm
11386028 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11306038 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010519.02
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13820-95-6 | Cl3H15N5Rh | 294.41 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13820-95-6
Summenformel Cl3H15N5Rh
Molekulargewicht (g/mol) 294.41
MDL-Nummer MFCD00135665
InChI-Schlüssel ICJGGTVWZZBROS-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name rhodium(3+) pentaamine trichloride
SMILES N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloropentaamminerhodium(III) chloride
Schmelzpunkt (decomposition)
Menge 0.5 g
Empfindlichkeit Hygroscopic
Formelmasse 294.42
Concentration or Composition (by Analyte or Components) RH 34,5% min
Physikalische Form Mikrokristalle