Learn More
Chloropentaammineiridium(III)-chlorid, 99.9 % (Metallbasis), Ir 49.6 % min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389397
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11389397
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041006.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 15742-38-8 | Cl3H15IrN5 | 383.722 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15742-38-8
Summenformel Cl3H15IrN5
Molekulargewicht (g/mol) 383.722
MDL-Nummer MFCD00798542
InChI-Schlüssel DYGMZANLQHDDSH-UHFFFAOYSA-K
Synonym chloropentaammineiridium iii chloride, cl3ir.5nh3, chloropentaammineiridium iii chloride, ir min, pentaamminechloroiridium iii chloride trace metals basis
PubChem CID 15541975
IUPAC-Name Azan;trichloriridium
SMILES N.N.N.N.N.Cl[Ir](Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloropentaammineiridium(III) chloride
Schmelzpunkt (decomposition)
Farbe Weiß bis gelb
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel [IrCl(NH3)5]Cl2
Menge 1 g
Formelmasse 383.73
Reinheit (%) 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) IR 49,6% min
Physikalische Form Pulver