missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorparaffin C23 60% Cl 1000 μg/ml in Cyclohexan, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1 mL |
| Konzentration | 1.000 μg/ml |
| Zertifizierung/Konformität | ISO/IEC 17025 |
| Lösungsmittel oder Matrix | Cyclohexan |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?