Learn More
Chloromethyltrimethylsilan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-89152
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
2344-80-1
C4H11ClSi
122.67
MFCD00000878
OOCUOKHIVGWCTJ-UHFFFAOYSA-N
chloromethyl trimethylsilane, silane, chloromethyl trimethyl, trimethylsilyl methyl chloride, chloromethyl trimethyl silane, ch3 3sich2cl, tmcms, pubchem13668, trimethylchloromethylsilane
75361
Chlormethyl(trimethyl)silan
C[Si](C)(C)CCl
2344-80-1
C4H11ClSi
122.67
MFCD00000878
OOCUOKHIVGWCTJ-UHFFFAOYSA-N
chloromethyl trimethylsilane, silane, chloromethyl trimethyl, trimethylsilyl methyl chloride, chloromethyl trimethyl silane, ch3 3sich2cl, tmcms, pubchem13668, trimethylchloromethylsilane
75361
Chlormethyl(trimethyl)silan
C[Si](C)(C)CCl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Chloromethyltrimethylsilane
Namenshinweis 98+%
Farbe Farblos
Dichte 0.8790g/mL
Siedepunkt 97.0°C to 98.0°C
Flammpunkt −2°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3SiCH2Cl
Brechungsindex 1.4165 to 1.4185
Menge 25 g
Beilstein 04, III, 1844
Fieser 12,118; 13,76
Relative Dichte 0.879
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 122.67
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloromethyltrimethylsilane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.