Learn More
Chlormethylphosphonothiolsäuredichlorid, 98 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Chloromethylphosphonothioic dichloride |
| Siedepunkt | 88°C to 90°C (30 mmHg) |
| Geruch | Acrid |
| Strukturformel | ClCH2PSCl2 |
| Brechungsindex | 1.575 |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN3265 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| IUPAC-Name | (chloromethyl)phosphonothioyl dichloride |
| Formelmasse | 183.42 |
| Mehr anzeigen |