Learn More
Chlormethylphenylsulfon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4089728
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7205-98-3
C7H7ClO2S
190.65
MFCD00007551
NXAIQSVCXQZNRY-UHFFFAOYSA-N
chloromethyl phenyl sulfone, chloromethyl sulfonyl benzene, phenyl chloromethyl sulfone, chloromethylphenylsulfone, benzene, chloromethyl sulfonyl, chloromethylphenyl sulfone, 1-chloromethylsulfonyl benzene, chloromethyl sulphonyl benzene
81625
Chlormethylsulfonylbenzol
C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CCl
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7205-98-3
C7H7ClO2S
190.65
MFCD00007551
NXAIQSVCXQZNRY-UHFFFAOYSA-N
chloromethyl phenyl sulfone, chloromethyl sulfonyl benzene, phenyl chloromethyl sulfone, chloromethylphenylsulfone, benzene, chloromethyl sulfonyl, chloromethylphenyl sulfone, 1-chloromethylsulfonyl benzene, chloromethyl sulphonyl benzene
81625
Chlormethylsulfonylbenzol
C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CCl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Chloromethyl phenyl sulfone
Schmelzpunkt 51°C to 53°C
Flammpunkt 113°C
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5SO2CH2Cl
Menge 5 g
Formelmasse 190.65
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloromethyl phenyl sulfone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.