Learn More
Chlormethylephenylsulfid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228525
50.53 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7205-91-6
C7H7ClS
158.64
MFCD00000921
LLSMWLJPWFSMCP-UHFFFAOYSA-N
chloromethyl phenyl sulfide, chloromethylthiobenzene, alpha-chlorothioanisole, phenyl chloromethyl sulfide, chloromethyl phenyl sulphide, phenylthio methyl chloride, chloromethyl thio benzene, sulfide, chloromethyl phenyl, chloromethyl phenyl sulfane, benzene, chloromethyl thio
81623
[(chloromethyl)sulfanyl]benzene
ClCSC1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7205-91-6
C7H7ClS
158.64
MFCD00000921
LLSMWLJPWFSMCP-UHFFFAOYSA-N
chloromethyl phenyl sulfide, chloromethylthiobenzene, alpha-chlorothioanisole, phenyl chloromethyl sulfide, chloromethyl phenyl sulphide, phenylthio methyl chloride, chloromethyl thio benzene, sulfide, chloromethyl phenyl, chloromethyl phenyl sulfane, benzene, chloromethyl thio
81623
[(chloromethyl)sulfanyl]benzene
ClCSC1=CC=CC=C1
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Chloromethyl phenyl sulfide
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2300g/mL
Siedepunkt 66°C (0.3 hPa)
Flammpunkt 101°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5SCH2Cl
Brechungsindex 1.595
Menge 5 g
Beilstein 06,III,1002
Fieser 09,107; 06,571; 07,357; 08,472; 09,451; 10,384; 11,503; 12,468; 13,34; 14,177; 16,98; 17,327
Relative Dichte 1.23
Formelmasse 158.65
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig