Learn More
(Chlormethyl)trimethylsilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11432487
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11432487 10 g 10 Gramm
11442487 50 g 50 Gramm
11456837 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11432487 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14303.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2344-80-1 | C4H11ClSi | 122.667 g/mol
(Chloromethyl)trimethylsilane is used for Wittig reaction and building blocks.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(Chlormethyl)trimethylsilan wird für Wittig-Reaktionen und Bausteine verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (0.4 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Kühl und gut belüftet lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Feuchtigkeitsempfindlich. Unter Argon lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2344-80-1
Summenformel C4H11ClSi
Molekulargewicht (g/mol) 122.667
MDL-Nummer MFCD00000878
InChI-Schlüssel OOCUOKHIVGWCTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloromethyl trimethylsilane, silane, chloromethyl trimethyl, trimethylsilyl methyl chloride, chloromethyl trimethyl silane, ch3 3sich2cl, tmcms, pubchem13668, trimethylchloromethylsilane
PubChem CID 75361
IUPAC-Name Chlorethyl(trimethyl)silan
SMILES C[Si](C)(C)CCl
Spezifikation
Siedepunkt 97°C to 98°C
Chemischer Name oder Material (Chloromethyl)trimethylsilane
Menge 10 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 906705
Flammpunkt −2°C (28°F)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (0.4g/L at 20°C).
Formelmasse 122.67
Reinheit (%) 98%
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.418
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.886