Learn More
Chlormethylchlorformiat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327476
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11327476 50 g 50 Gramm
11317476 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327476 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09527.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 22128-62-7 | C2H2Cl2O2 | 128.936 g/mol
Chloromethyl chloroformate is used as an intermediate in pharmaceuticals and in manufacture other chemicals. It acts as a reactant in the synthesis of aminocarbonyloxymethyl esters of diclofenac, flufenamic acid and in monomethoxypoly(ethyleneglycol) prodrugs of cyclosporin A.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chlormethylchlorformiat wird als Zwischenprodukt in Pharmazeutika und bei der Herstellung anderer Chemikalien verwendet. Es wirkt als Reaktionsmittel bei der Synthese von Aminocarbonyloxymethylestern von Diclofenac, Flufenaminsäure und in Monomethoxypoly(Ethyleneglycol)-Prodrugs von Cyclosporin A.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22128-62-7
Summenformel C2H2Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 128.936
MDL-Nummer MFCD00077688
InChI-Schlüssel JYWJULGYGOLCGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloromethyl chloroformate, chloromethylchloroformate, chloroformic acid chloromethyl ester, carbonochloridic acid, chloromethyl ester, palite, chlormethylchlorformiat, clco2ch2cl, chlormethylchlorocarbonat, chloromethyl choroformate, choromethyl chloroformate
PubChem CID 62754
IUPAC-Name Chloromethyl-Carbonochloridat
SMILES C(OC(=O)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloromethyl chloroformate
Schmelzpunkt <-20°C
Dichte 1.465
Siedepunkt 107°C to 108°C
Flammpunkt 95°C (203°F)
Geruch Acrid
Strukturformel ClCO2CH2Cl
Brechungsindex 1.4295
Menge 50 g
UN-Nummer UN2745
Beilstein 506426
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water.
Formelmasse 128.94
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloromethyl chloroformate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloromethylchloroformate