Learn More
Chlormethansulfonylchlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Chloromethanesulfonyl Chloride |
| CAS | 3518-65-8 |
| Summenformel | CH2Cl2O2S |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 1-Chloromethanesulfonyl Chloride, (Chloromethyl)sulfonyl Chloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/CH2Cl2O2S/c2-1-6(3,4)5/h1H2 |
| SMILES | ClCS(=O)(=O)Cl |
| IUPAC-Name | Chlormethansulfonylchlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 149 |
| Formelmasse | 147.9153 |