Learn More
Chlorogensäure MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11457921 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11457921 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11457921 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 02150618.1
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chlorogensäure ist ein aus Kaffeebohnen isoliertes Phenolprodukt mit antimikrobiellen Eigenschaften.
Chlorogensäure ist ein wichtiger Faktor im Pflanzenstoffwechsel.
  • Wirkt als Antioxidans und hemmt die tumorfördernde Wirkung von Phorbolestern.
  • Selbst bei Konzentrationen von bis μzu 100 mM hemmt Chlorogensäure die 5-Lipoxygenase-Aktivität von Ionophor-stimulierten humanen polymorphonukleären Leukozyten nicht.
Spezifikation
CAS 327-97-9
Schmelzpunkt 205 °C bis 215 °C
Dichte 1,28 g/cm³ (Lit.)
Summenformel C16H18O9
MDL-Nummer MFCD00003862
Menge 100 mg
Synonym chlorogenic acid, 3-caffeoylquinic acid, chlorogenate, 3-o-caffeoylquinic acid, 3-3,4-dihydroxycinnamoyl quinic acid, heriguard, hlorogenic acid, caffeoyl quinic acid, 3-caffeoylquinate, unii-318adp12ri
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser oder Ethanol (25 mg/ml, klare bis neblige gelbe Lösung).
InChI-Schlüssel CWVRJTMFETXNAD-JUHZACGLSA-N
SMILES O[C@@H]1C[C@](O)(C[C@@H](OC(=O)\C=C\C2=CC=C(O)C(O)=C2)[C@@H]1O)C(O)=O
IUPAC-Name (1S,3R,4R,5R)-3-{[(2E)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)prop-2-enoyl]oxy}-1,4,5-trihydroxycyclohexan-1-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 354.31
PubChem CID 1794427
ChEBI CHEBI:16112
Formelmasse 354.3
Physikalische Form Pulver