Learn More
Chlorogensäure, 99.45 %, für HPLC-Analysen, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11467921 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11467921 1 g 1 Gramm
11477921 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11467921 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215061801
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 327-97-9
Summenformel C16H18O9
Molekulargewicht (g/mol) 354.31
MDL-Nummer MFCD00003862
InChI-Schlüssel CWVRJTMFETXNAD-JUHZACGLSA-N
Synonym Chlorogensäure, 3-Caffeoylquinsäure, Chlorogenat, 3-O-Caffeoylquinsäure, 3-3,4-Dihydroxycinnamoyl Chininsäure, Caffeoylchinasäure, 3-Caffeoylquinat, caffeoyl quinic acid, 3-caffeoylquinate, unii-318adp12ri
PubChem CID 1794427
ChEBI CHEBI:16112
IUPAC-Name (1S,3R,4R,5R)-3-{[(2E)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)prop-2-enoyl]oxy}-1,4,5-trihydroxycyclohexan-1-carbonsäure
SMILES O[C@@H]1C[C@](O)(C[C@@H](OC(=O)\C=C\C2=CC=C(O)C(O)=C2)[C@@H]1O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorogensäure
Namenshinweis Für die HPLC-Analyse
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99.45 %
Menge 1 g
Formelmasse 354.3
Physikalische Form Kristallpulver