Learn More
Chromogranin B Antibody (SR1105), Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18609694 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18609694 100 μg 100µL
18683325 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18609694 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP321794100ul
 Articolo soggetto a restrizioni
Verfügbar ab: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Rabbit Monoclonal Antibody
Chromogranin B Monoclonal specifically detects Chromogranin B in Human∣Mouse∣Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Chromogranin B
Applicazioni Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone SR1105
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:500-1:2000
Formulazione PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias gene CgB, chromogranin B (secretogranin 1), Chromogranin-B, SCG1sgI, secretogranin B, Secretogranin I, secretogranin-1, SgI
Specie ospite Rabbit
Immunogeno A synthesized peptide derived from human Chromogranin B (Uniprot #: P05060)
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cell Biology, Cytokines and Growth Factors, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 1114
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.