Learn More
Chloroform, ACS-Reagenz, 99,8 +%, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metallfass
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
25 Milliliter
500 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Chloroform |
| Schmelzpunkt | -63.0°C |
| Namenshinweis | Stabilized |
| Hinweise zur Zersetzung | 290°C |
| Dichte | 1.4800g/mL |
| Siedepunkt | 61.0°C |
| Menge | 25 L |
| Infrarotspektrum | Entspricht Referenzbericht |
| Verpackung | Metallfass |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Mehr anzeigen |