Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chloroform, Reagenz für die Molekularbiologie
Artikelnummer. 15418689
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
500 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15418689
Marke: Thermo Scientific Chemicals J67241.K4
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 67-66-3 | CHCl3 | 119.37 g/mol
Chloroform ist aufgrund seiner relativen Unreaktivität und guten Mischbarkeit mit den meisten organischen Verbindungen ein als Lösungsmittel eingesetztes übliches Laborreagenz. Chloroform findet auch in der organischen Synthese als Quelle für CCl2 Anwendung. Es wurde nachgewiesen, dass Chloroform direkt und in konzentrierungsabhängiger Weise Kontraktionen in der glatten Trachealmuskulatur des Schweins auslöst. Es wurde beobachtet, dass Chloroform aus Ryanodin-empfindlichen Rezeptoren in chloroforminduzierter Kontraktion in der glatten Trachealmuskulatur des Schweins Ca2+ freisetzen kann. Bei Konzentrationen von 100 und 250 ppm in Maus-Splenozyten erhöhte sich zwar die Basalproliferation, es wurde jedoch dennoch eine Abnahme der zirkulierenden Neutrophilen dokumentiert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Angaben in der Dokumentation und auf Etiketten beziehen sich möglicherweise auf die alte Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Chloroform ist aufgrund seiner relativen Unreaktivität und guten Mischbarkeit mit den meisten organischen Verbindungen ein als Lösungsmittel eingesetztes übliches Laborreagenz. Chloroform findet auch in der organischen Synthese als Quelle für CCl2 Anwendung. Es wurde nachgewiesen, dass Chloroform direkt und in konzentrierungsabhängiger Weise Kontraktionen in der glatten Trachealmuskulatur des Schweins auslöst. Es wurde beobachtet, dass Chloroform aus Ryanodin-empfindlichen Rezeptoren in chloroforminduzierter Kontraktion in der glatten Trachealmuskulatur des Schweins Ca2+ freisetzen kann. Bei Konzentrationen von 100 und250 ppm in Maus-Splenozyten erhöhte sich zwar die Basalproliferation, es wurde jedoch dennoch eine Abnahme der zirkulierenden Neutrophilen dokumentiert.
Löslichkeit
Wasserlöslich bei 20 °C 8 g/l.
Hinweise
Stabilisiert mit ca.50 ppm Amylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-66-3
Summenformel CHCl3
Molekulargewicht (g/mol) 119.37
MDL-Nummer MFCD00000826
InChI-Schlüssel HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
SMILES ClC(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloroform
Schmelzpunkt -63°C
Namenshinweis Molecular Biology Reagent
Farbe Farblos
Dichte 1.492 g/mL
Siedepunkt 61°C
Menge 2.5 L
Geruch Characteristic
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.446
UN-Nummer UN1888
Beilstein 1731042
Merck Index 14,2141
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 20°C 8g/L.
IUPAC-Name Trichlormethan
Formelmasse 119.38