Learn More
Chloroform-d, für die NMR-Spektroskopie, 100,0 Atom-% D, stabilisiert mit Silber, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16318206 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16318206 100 mL 100 Milliliter
16308206 25 mL 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 16318206 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 464051000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    496.00 CHF
    456.00 CHF / 100 Milliliter
    Sparen 40.00 CHF
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 865-49-6 | CHCl3 | 120.38 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 865-49-6
Summenformel CHCl3
Molekulargewicht (g/mol) 120.38
InChI-Schlüssel HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
IUPAC-Name trichloro(²H)methan
SMILES [2H]C(Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloroform-d
Dichte 1,5000 g/mL
Relative Dichte 1,5
Menge 100 mL
Schmelzpunkt -64,0 °C
Siedepunkt 60,0 °C
Strukturformel CDCl3
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: 8.2 g/L (20°C).
Formelmasse 120.39
Güte NMR