Learn More
Chloroform, 99+%, ExtraPure, mit Amylen stabilisiert, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 383760250
Additional Details : CAS : 67-66-3 Gewicht : 37.05000kg Transport : UN number : 1888 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge 25L
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10024013
  • 709.60 CHF / 25 Liter
Voraussichtliches Versanddatum: 04-10-2021
Chemische Identifikatoren
67-66-3
119.37
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
6212
trichloromethane
CHCl3
MFCD00000826
trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
CHEBI:35255
ClC(Cl)Cl
Spezifikation
Chloroform
67-66-3,513-35-9
CHCl3
MFCD00000826
trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
trichloromethane
6212
119.38
≥99%
1.4800g/mL
Solubility in water: 8g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, benzene, ether, petr.ether,, carbon tetrachloride, carbon disulfide and oils., soluble in acetone.
approx. 100ppm amylene
0.56 mPa.s (20°C)
Nicht ausgewiesen
25L
Stabilized with amylene
99+%
CHCl3
15, 2142
Solubility in water: 8g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, benzene, ether, petr.ether,, carbon tetrachloride, carbon disulfide and oils., soluble in acetone.
ClC(Cl)Cl
119.37
CHEBI:35255
Flüssig
Extra rein
0.002% max.
1.48
0.1% max. (K.F.)
61.0°C
-63.0°C
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Chloroform, stabilized with amylene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate