Learn More
Chloroform, 99.8+%, AR-zertifiziert für die Analyse, mit Amylen stabilisiert, Fisher Chemical
12.65 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallbehälter
Beschreibung
CHCl3, CAS-Nummer 67-66-3, 2,5 l, 61 °C, farblos, 119,38 g/mol, –63 °C, 826, kunststoffbeschichtete Glasflasche, Flüssigkeit, 213 mbar bei 20 °C, 0,56 mPas bei 20 °C
Spezifikation
Schmelzpunkt | -63 °C |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 61°C |
Menge | 1 L |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
MDL-Nummer | MFCD00000826 |
Dampfdruck | 213 mbar at 20°C |
Viskosität | 0.56 mPaS at 20°C |
IUPAC-Name | Chloroform |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Chloroform, stabilized with amylene
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Karzinogenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H372-Schädigt die Organe.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.