Learn More
Chloroform, 99.8+%, AR-zertifiziert für die Analyse, mit Amylen stabilisiert, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10385550 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallbehälter
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
500 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10385550
Marke: Fisher Chemical C/4960/25
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CHCl3, CAS-Nummer 67-66-3, 2,5 l, 61 °C, farblos, 119,38 g/mol, –63 °C, 826, kunststoffbeschichtete Glasflasche, Flüssigkeit, 213 mbar bei 20 °C, 0,56 mPas bei 20 °C
CHCl3, CAS-Nummer 67-66-3, 2,5 l, 61 °C, farblos, 119,38 g/mol, –63 °C, 826, kunststoffbeschichtete Glasflasche, Flüssigkeit, 213 mbar bei 20 °C, 0,56 mPas bei 20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-66-3
Summenformel CHCl3
Molekulargewicht (g/mol) 119.37
InChI-Schlüssel HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC(Cl)Cl
Spezifikation
Schmelzpunkt -63°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 61°C
Menge 25 L
Verpackung Metallbehälter
Physikalische Form Flüssig
MDL-Nummer 826
Dampfdruck 213mbar at 20°C
Viskosität 0.56 mPaS at 20°C
IUPAC-Name Trichlormethan
Formelmasse 119.38g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloroform, stabilized with amylene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Chloroform, 1-Pentene