Learn More
Solstice Chloroform
Artikelnummer. 16695733 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
7 L
Packungsgröße:
7 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16695733 7 L 7 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 16695733 Lieferant Solstice Lieferanten-Nr. 1329507LRC
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Chloroform in Reagenzqualität, enthält 0,5 bis 1,0 % Ethanol als Stabilisator, ≥ 99,8 %.
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Specifications
Chemischer Name oder Material Chloroform
pH Keine Daten verfügbar
Schmelzpunkt -61,3 °C
CAS 67-66-3
Farbe Farblos
CAS Max. % <100.00%
Dichte 1,485 g/cm3 (20 °C)
Menge 7 L
Flammpunkt Nicht zutreffend
Verpackung Mehrweg-Edelstahlkanne
Physikalische Form Flüssig
Summenformel CHCl3
Strukturformel CHCl3
Dampfdruck 211 hPa (20 °C)
MDL-Nummer MFCD00000826
Viskosität 0,56 mPa (20 °C)
UN-Nummer UN1888
Beilstein 1731042
Synonym Methylidyne trichloride, Trichloromethane
Siedepunkt 61 °C (1,013 hPa)
InChI-Schlüssel HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC(Cl)Cl
IUPAC-Name Trichlormethan
Molekulargewicht (g/mol) 119.37
Reinheit (%) ≥99.80%
Güte Reagenz