Learn More
Chlorodiphenylphosphin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492357
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11492357 10 g 10 Gramm
11402367 50 g 50 Gramm
11412367 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492357 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14241.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1079-66-9 | C12H10ClP | 220.64 g/mol
Chlorodiphenylphosphine is used to introduce the diphenylphosphinyl moiety by aryl ortho-lithiation. It is also used as an intermediate to make antioxidants, flame retardants, stabilizers, catalysts, photoinitiators, and optical brighteners. Used as a halogenation reagent for the conversion of alcohols into halides, in the preparation of solid-phase reagent for the conversion of alcohols to alkyl halides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chlorodiphenylphosphin wird zur Einführung des Diphenylphosphinyl-Anteils durch Aryl-Ortholithiierung verwendet. Es wird auch als Intermediat zur Herstellung von Antioxidantien, Flammschutzmitteln, Stabilisatoren, Katalysatoren, Photoinitiatoren und optischen Aufhellern verwendet. Wird als Halogenierungsreagenz zur Umwandlung von Alkoholen in Halogenide bei der Herstellung von Festphasenreagenz zur Umwandlung von Alkoholen in Alkylhalogenide verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Wasser und Luft entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1079-66-9
Summenformel C12H10ClP
Molekulargewicht (g/mol) 220.64
MDL-Nummer MFCD00000529
InChI-Schlüssel XGRJZXREYAXTGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorodiphenylphosphine, diphenylchlorophosphine, diphenylphosphinous chloride, phosphinous chloride, diphenyl, p-chlorodiphenylphosphine, diphenylphosphine chloride, phosphine, chlorodiphenyl, unii-wo975pjk1y, pph2cl, chloro diphenyl phosphane
PubChem CID 66180
SMILES ClP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorodiphenylphosphine
Schmelzpunkt 14°C to 16°C
Dichte 1.204
Siedepunkt 318°C to 321°C
Flammpunkt 138°C (280°F)
Geruch Acrid
Strukturformel (C6H5)2PCl
Brechungsindex 1.635
Menge 10 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 512032
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
IUPAC-Name chlorodiphenylphosphane
Formelmasse 220.64
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorodiphenylphosphine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Chlorodiphenylphosphine