Learn More
Chlorodiphenylmethan, TRC
Artikelnummer. 30352379
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30352379 50 g
30355346 100 g
30353295 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30352379 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC36801550G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90-99-3
Summenformel C13H11Cl
Molekulargewicht (g/mol) 202.68
Synonym 1,1'-(Chloromethylene)bisbenzene, Benzhydryl Chloride, ChlorodiphenylmethaneDiphenylchloromethane, Diphenylmethyl Chloride, NSC 76584, alpha-Chlorodiphenylmethane
IUPAC-Name [Chlor(phenyl)methyl]Benzol
SMILES ClC(c1ccccc1)c2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorodiphenylmethane
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H11Cl/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
Formelmasse 202.0549