Learn More
chlorodiphenylmethane, 98 %, Thermo Scientific™
Marke:  Thermo Scientific Acros 154662500
Additional Details : CAS : 90-99-3 Gewicht : 0.34000kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : II
Menge 250mL
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10091840
  • 310.96 CHF / 250 Milliliter
Verfügbar ab: 07-06-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
90-99-3
202.68
ZDVDCDLBOLSVGM-UHFFFAOYSA-N
7035
C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)Cl
C13H11Cl
MFCD00000855
benzhydryl chloride, chlorodiphenylmethane, chloromethylene dibenzene, diphenylchloromethane, diphenylmethyl chloride, benzene, 1,1'-chloromethylene bis, chloro phenyl methyl benzene, methane, chlorodiphenyl, unii-cn9n9ayv4b, 1,1'-chloromethylene bisbenzene
[Chlor(phenyl)methyl]Benzol
Spezifikation
Chlorodiphenylmethane
1.1400g/mL
15°C to 17°C
>110°C
Authentic
(C6H5)2CHCl
Glasflasche
benzhydryl chloride, chlorodiphenylmethane, chloromethylene dibenzene, diphenylchloromethane, diphenylmethyl chloride, benzene, 1,1'-chloromethylene bis, chloro phenyl methyl benzene, methane, chlorodiphenyl, unii-cn9n9ayv4b, 1,1'-chloromethylene bisbenzene
Solubility in water: slightly soluble
1.14
[Chlor(phenyl)methyl]Benzol
7035
Flüssig
90-99-3
Farblos bis hellgelb
270°C
97.5% min. (GC)
C13H11Cl
MFCD00000855
1.5940 to 1.597
250mL
ZDVDCDLBOLSVGM-UHFFFAOYSA-N
C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)Cl
202.68
202.68
98%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Chlorodiphenylmethane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation