Learn More
Chlordimethylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15433067
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
250 mL
Packungsgröße:
10 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15433067 10 mL 10 Milliliter
15443067 50 mL 50 Milliliter
15453067 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15433067 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13113.AB
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1066-35-9 | C2H6ClSi | 93.61 g/mol
Chlorodimethylsilane is used to prepare vinyldimethylsilanols for palladium-catalyzed cross-coupling with aryl iodides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chlorodimethylsilan wird zur Herstellung von Vinyldimethylsilanolen für Palladium-katalysierte Kreuzkopplung mit Arylidioden verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit gängigen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Es ist nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Basen, Metallen und Wasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1066-35-9
Summenformel C2H6ClSi
Molekulargewicht (g/mol) 93.61
MDL-Nummer MFCD00000495
InChI-Schlüssel QABCGOSYZHCPGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorodimethylsilane, dimethylchlorosilane, dmcs, silane, chlorodimethyl, unii-xr7e4f5838, chloro dimethyl silicon, chlorodimethyl-silan, dimethylmono-chlorosilane, chlorodimethylsilyl radical
PubChem CID 6327132
IUPAC-Name chlorodimethylsilyl
SMILES C[Si](C)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 34°C to 36°C
Chemischer Name oder Material Chlorodimethylsilane
Schmelzpunkt -111°C
Menge 10 mL
Strukturformel (CH3)2SiHCl
UN-Nummer UN2924
Beilstein 1633434
Flammpunkt −28°C (−18°F)
Formelmasse 94.62
Reinheit (%) 97%
Geruch Acrid