Learn More
Chlordimethylphenylsilan, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022737
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11457537
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15638.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 768-33-2 | C8H11ClSi | 170.71 g/mol
Chlorodimethylphenylsilane is used in the synthesis of enantioenriched allenylsilanes through an ortho-ester Claisen rearrangement of chiral and silylpropargylic alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chlorodimethylphenylsilan wird bei der Synthese von enantioangereicherten Allenylsilanen durch eine Ortho-Ester-Claisen-Neuanordnung chiraler und silylpropargyler Alkohole verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Tetrahydrofuran, Äther und Hexan.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, Basen und Feuchtigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 768-33-2
Summenformel C8H11ClSi
Molekulargewicht (g/mol) 170.71
MDL-Nummer MFCD00000499
InChI-Schlüssel KWYZNESIGBQHJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorodimethylphenylsilane, chlorodimethyl phenyl silane, phenyldimethylchlorosilane, silane, chlorodimethylphenyl, dimethylphenylchlorosilane, chloro dimethyl phenylsilane, phenyl dimethylchlorosilane, chloro-dimethyl-phenyl-silane, benzene, chlorodimethylsilyl, pubchem10814
PubChem CID 13029
IUPAC-Name Chlor-dimethyl-phenylsilan
SMILES C[Si](C)(Cl)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Siedepunkt 192°C to 193°C
Chemischer Name oder Material Chlorodimethylphenylsilane
Menge 5 g
UN-Nummer UN2987
Beilstein 606292
Flammpunkt 72°C (161°F)
Löslichkeitsinformationen Miscible with tetrahydrofuran,ether and hexane.
Formelmasse 170.72
Reinheit (%) ≥97%
Brechungsindex 1.509
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.032