Learn More
Chlorodimethylphenylsilan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10647753 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10647753
Marke: Thermo Scientific Acros 151071000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 768-33-2 | C8H11ClSi | 170.71 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 768-33-2
Summenformel C8H11ClSi
Molekulargewicht (g/mol) 170.71
MDL-Nummer MFCD00000499
InChI-Schlüssel KWYZNESIGBQHJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorodimethylphenylsilane, chlorodimethyl phenyl silane, phenyldimethylchlorosilane, silane, chlorodimethylphenyl, dimethylphenylchlorosilane, chloro dimethyl phenylsilane, phenyl dimethylchlorosilane, chloro-dimethyl-phenyl-silane, benzene, chlorodimethylsilyl, pubchem10814
PubChem CID 13029
IUPAC-Name Chlor-dimethyl-phenylsilan
SMILES C[Si](C)(Cl)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorodimethylphenylsilane
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0320g/mL
Siedepunkt 80°C to 84°C (16.0 mmHg)
Flammpunkt 61°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5Si(CH3)2Cl
Brechungsindex 1.5060 to 1.51
Menge 100 g
Fieser 02,278
Relative Dichte 1.032
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: may decompose
Formelmasse 170.72
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit