Learn More
Chlorodimethyl-N-Octylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369235
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11369235 25 g -
11359235 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11369235 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16564.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 18162-84-0 | C10H23ClSi | 206.829 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18162-84-0
Summenformel C10H23ClSi
Molekulargewicht (g/mol) 206.829
MDL-Nummer MFCD00000511
InChI-Schlüssel DBKNGKYVNBJWHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octyldimethylchlorosilane, chlorodimethyloctylsilane, octyldimethylchlorosilane, chlorodimethyl octyl silane, silane, chlorodimethyloctyl, chloro dimethyl octylsilane, dimethyloctylchlorosilane, dimethyl-n-octylchlorosilane, dimethyloctylsilyl chloride, acmc-1bvuc
PubChem CID 87482
IUPAC-Name Chlor-dimethyl-octylsilan
SMILES CCCCCCCC[Si](C)(C)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 222°C to 225°C
Chemischer Name oder Material Chlorodimethyl-n-octylsilane
Menge 25 g
UN-Nummer UN2987
Beilstein 1738376
Flammpunkt 92°C (198°F)
Formelmasse 206.83
Reinheit (%) 97%
Geruch Acrid
Brechungsindex 1.435
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.873