Learn More
Chlordimethyl-3,3,3-trifluorpropylsilan, 96 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 118°C to 120°C |
| Chemischer Name oder Material | Chlorodimethyl-3,3,3-trifluoropropylsilane |
| Menge | 100 g |
| UN-Nummer | UN2985 |
| Beilstein | 1741726 |
| Flammpunkt | 20°C (68°F) |
| Formelmasse | 190.67 |
| Reinheit (%) | 96% |
| Brechungsindex | 1.375 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Mehr anzeigen |