Learn More
Chlordimethyl-3,3,3-trifluorpropylsilan, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11369305
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11369305
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L16666.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1481-41-0
Summenformel C5H10ClF3Si
Molekulargewicht (g/mol) 190.665
MDL-Nummer MFCD00053211
InChI-Schlüssel KBAZUXSLKGQRJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoropropyldimethylchlorosilane, chlorodimethyl-3,3,3-trifluoropropylsilane, 3,3,3-trifluoropropyl dimethylchlorosilane, chlorodimethyl 3,3,3-trifluoropropyl silane, silane, chlorodimethyl 3,3,3-trifluoropropyl, dimethyl 3,3,3-trifluoropropyl chlorosilane, chloro-dimethyl-3,3,3-trifluoropropyl silane, acmc-1c1aj, chloro dimethyl 3,3,3-trifluoropropyl silane, 3,3,3-trifluoropropylchlorodimethylsilane
PubChem CID 73866
IUPAC-Name Chlor-dimethyl-(3,3,3-trifluorpropyl)silan
SMILES C[Si](C)(CCC(F)(F)F)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 118°C to 120°C
Chemischer Name oder Material Chlorodimethyl-3,3,3-trifluoropropylsilane
Menge 5 g
UN-Nummer UN2985
Beilstein 1741726
Flammpunkt 20°C (68°F)
Formelmasse 190.67
Reinheit (%) 96%