Learn More
Chlorodihydrido[bis[(2-Diisopropylphosphino)ethyl]amin]iridium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11957041 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11957041 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
11947041 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11957041 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 435122500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 791629-96-4 | C16H37NP2·ClH2Ir | 535.1 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 791629-96-4
Summenformel C16H37NP2·ClH2Ir
Molekulargewicht (g/mol) 535.1
InChI-Schlüssel QPAONQONOKDMMJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym iridium 3+ bis 2-diisopropylphosphanyl ethyl amine chloride dihydride, iridium 3+ chloride hydride-2-di propan-2-yl phosphanyl-n-2-di propan-2-yl phosphanyl ethyl ethan-1-amine 1/1/2/1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material chlorodihydrido[bis[(2-diisopropylphosphino)ethyl]amine]iridium
Schmelzpunkt 240.6°C to 241.9°C
Farbe Braun bis weiß
Elementanalytik 34.50 to 37.30% C, 2.50 to 2.70% N
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 535.1
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorodihydrido(bis((2-diisopropylphosphino)ethyl)amine)iridium(III)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.