Learn More
Chlordifluoressigsäure-Natriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30368673
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30368673 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30368673 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC36546025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorodifluoro-acetic Acid Sodium Salt
CAS 1895-39-2
Summenformel C2ClF2NaO2
Menge 25 g
Synonym 2-Chloro-2,2-difluoro-acetic Acid Sodium Salt, Chlorodifluoroacetic Acid Sodium Salt, Sodium Chlorodifluoroacetate, Sodium Difluorochloroacetate
InChI-Formel InChI=1S/C2HClF2O2.Na/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C(F)(F)Cl
IUPAC-Name Natrium;-2-chlor-2,2-difluoracetat
Molekulargewicht (g/mol) 152.46
Formelmasse 151.9453