missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlordibromaessigsäure, TRC

Artikelnummer. 30005447
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30005447 100 mg 100 Milligramm
30004259 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30005447 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC371038100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 5278-95-5
Summenformel C2 H Br2 Cl O2
Molekulargewicht (g/mol) 252.29
Synonym Acetic acid, 2,2-dibromo-2-chloro-, Acetic acid, dibromochloro- (7CI,8CI,9CI), 2,2-Dibromo-2-chloroacetic acid, Chlorodibromoacetic acid, Dibromochloroacetic acid
IUPAC-Name 2,2-Dibrom-2-Chloressigsäure
SMILES OC(=O)C(Cl)(Br)Br

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Dibromochloroacetic acid
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C2HBr2ClO2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
Formelmasse 249.8032
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.