Learn More
Chlorcyclopentan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Beschreibung
Chlorocyclopentane was used in the preparation of diastereomeric activation products. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chlorocyclopentan wurde bei der Herstellung von Produkten zur diastereomeren Aktivierung verwendet. Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich. 760 mg/l.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel.
Chlorocyclopentan wurde bei der Herstellung von Produkten zur diastereomeren Aktivierung verwendet. Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich. 760 mg/l.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Chlorocyclopentane |
Schmelzpunkt | -94°C |
Dichte | 1.003 |
Siedepunkt | 113°C to 114°C |
Flammpunkt | 15°C (59°F) |
Brechungsindex | 1.4512 |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Beilstein | 1900557 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. 760mg/L. |