Learn More
Chlorcyclohexan, TRC
Artikelnummer. 30358602
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30358602 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30358602 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC32722550G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorocyclohexane
CAS 542-18-7
Summenformel C6H11Cl
Menge 50 g
Synonym Monochlorocyclohexane, Cyclohexyl Chloride, NSC 8434
InChI-Formel InChI=1S/C6H11Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
SMILES ClC1CCCCC1
IUPAC-Name Chlorcyclohexan
Molekulargewicht (g/mol) 118.6
Formelmasse 118.0549