Learn More
Chlorcyclobutan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, das in der organischen Synthese, in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Lagern bei 4 °C. Schützen Sie sich vor elektrostatischen Aufladungen.
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, das in der organischen Synthese, in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Lagern bei 4 °C. Schützen Sie sich vor elektrostatischen Aufladungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Chlorocyclobutane |
| Dichte | 0.991 |
| Siedepunkt | 80°C to 81°C |
| Flammpunkt | −8°C (17°F) |
| Geruch | Slightly Sweetish |
| Brechungsindex | 1.4332 |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN1127 |
| Beilstein | 1900414 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Mehr anzeigen |