Learn More
Chlorcyclobutan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424264
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11424264
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12561.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1120-57-6 | C4H7Cl | 90.55 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, das in der organischen Synthese, in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Lagern bei 4 °C. Schützen Sie sich vor elektrostatischen Aufladungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1120-57-6
Summenformel C4H7Cl
Molekulargewicht (g/mol) 90.55
MDL-Nummer MFCD00013736
InChI-Schlüssel STJYMUBZVMSMBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclobutyl chloride, cyclobutane, chloro, chloro-cyclobutane, cyclobutylchloride, chloranylcyclobutane, 1-chlorocyclobutane, acmc-1butg, chlorocyclobutane, 97+%
PubChem CID 70712
IUPAC-Name Chlorcyclobutan
SMILES C1CC(C1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorocyclobutane
Dichte 0.991
Siedepunkt 80°C to 81°C
Flammpunkt −8°C (17°F)
Geruch Slightly Sweetish
Brechungsindex 1.4332
Menge 1 g
UN-Nummer UN1127
Beilstein 1900414
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 90.55
Reinheit (%) 97%