Learn More
Chlorcresol, Mikromol™
Artikelnummer. 16651333
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16651333 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16651333 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0459.000250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Chlorocresol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3-methylphenol
CAS 59-50-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-Chloro-3-methylphenol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H7 Cl O
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Chlorocresol, 1-Chloro-2-methyl-4-hydroxybenzene, 2-Chloro-5-hydroxytoluene, 3-Methyl-4-chlorophenol, 4-Chloro-3-cresol, 4-Chloro-3-methylphenol, 4-Chloro-5-methylphenol, 4-Chloro-m-cresol, 6-Chloro-3-hydroxytoluene, Aptal, Baktol, Baktolan, Candaseptic, NSC 4166, Neopredisan, Ottafact, PCMC, Parmetol, Parol, Peritonan, Preventol CMK, Raschit, Raschit K, Rasen-Anicon, p-Chloro-m-cresol, para-Chloro-meta-cresol
InChI-Formel InChI=1S/C7H7ClO/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4,9H,1H3
SMILES Cc1cc(O)ccc1Cl
IUPAC-Name 4-Chlor-3-Methylphenol
Molekulargewicht (g/mol) 142.58
Menge 250 mg
Formelmasse 142,0185 g/mol