Learn More
Chlorcarbonylsulfenylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372516
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11372516 5 g 5 Gramm
11362516 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372516 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06432.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2757-23-5 | CCl2OS | 130.97 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2757-23-5
Summenformel CCl2OS
Molekulargewicht (g/mol) 130.97
MDL-Nummer MFCD00000703
InChI-Schlüssel MNOALXGAYUJNKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorocarbonylsulfenyl chloride, chlorothio formyl chloride, chloroformylsulfenyl chloride, chloro chlorosulfanyl methanone, chlorothioformyl chloride, chlorocarbonylsulphenyl chloride, chlorocarbonyl sulfenyl chloride, chlorocarbonyl sulphenyl chloride, carbonochloridothioic acid, anhydrosulfide with thiohypochlorous acid, methane, chloro chlorothio oxo
PubChem CID 75990
IUPAC-Name S-chlor-chloromethanethioat
SMILES ClSC(Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorocarbonylsulfenyl chloride
Dichte 1.58
Siedepunkt 98°C to 101°C
Brechungsindex 1.517
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 506318
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 130.98
Reinheit (%) 97%