Learn More
Chlorcarbonylsulfenylchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3777859
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
2757-23-5
CCl2OS
130.97
MFCD00000703
MNOALXGAYUJNKX-UHFFFAOYSA-N
chlorocarbonylsulfenyl chloride, chlorothio formyl chloride, chloroformylsulfenyl chloride, chloro chlorosulfanyl methanone, chlorothioformyl chloride, chlorocarbonylsulphenyl chloride, chlorocarbonyl sulfenyl chloride, chlorocarbonyl sulphenyl chloride, carbonochloridothioic acid, anhydrosulfide with thiohypochlorous acid, methane, chloro chlorothio oxo
75990
ClSC(Cl)=O
2757-23-5
CCl2OS
130.97
MFCD00000703
MNOALXGAYUJNKX-UHFFFAOYSA-N
chlorocarbonylsulfenyl chloride, chlorothio formyl chloride, chloroformylsulfenyl chloride, chloro chlorosulfanyl methanone, chlorothioformyl chloride, chlorocarbonylsulphenyl chloride, chlorocarbonyl sulfenyl chloride, chlorocarbonyl sulphenyl chloride, carbonochloridothioic acid, anhydrosulfide with thiohypochlorous acid, methane, chloro chlorothio oxo
75990
ClSC(Cl)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Chlorocarbonylsulfenyl chloride
Farbe Gelb
Dichte 1.5800g/mL
Siedepunkt 98°C to 100°C
Flammpunkt 62°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClCOSCl
Menge 5 g
Relative Dichte 1.58
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
IUPAC-Name Chlor(chlorsulfanyl)methanon
Formelmasse 130.98
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssig, Rauchend in feuchter Luft
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorocarbonylsulfenyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.