Learn More
Chlor-Bis-[4-(trifluormethyl)phenyl]-Phosphin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11405640
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11405640 5 g 5 Gramm
11495630 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11405640 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H25888.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13685-24-0 | C14H8ClF6P | 356.632 g/mol
Chlorobis[4-(trifluoromethyl)phenyl]phosphine is a reactant in the synthesis of green phosphorescent OLEDs(based on a novel iridium complex).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chlorobis[4-(Trifluoromethyl)Phenyl]Phosphin ist ein Reaktionsmittel bei der Synthese von grün phosphoreszierenden OLEDs (basierend auf einem neuartigen Iridiumkomplex).
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Luft- & feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser, Feuchtigkeit und Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13685-24-0
Summenformel C14H8ClF6P
Molekulargewicht (g/mol) 356.632
MDL-Nummer MFCD04972304
InChI-Schlüssel PBLUOOURLNAOAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 4-trifluoromethylphenyl chlorophosphine, chlorobis 4-trifluoromethyl phenyl phosphine, bis 4-trifluoromethyl phenyl chlorophosphine, chlorobis 4-trifluoromethyl phenyl phosphane, acmc-20alnb, chloro-bis 4-trifluoromethyl phenyl phosphane
PubChem CID 4379933
IUPAC-Name Chlor-bis[4-(trifluormethyl)phenyl]phosphan
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)P(C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorobis[4-(trifluoromethyl)phenyl]phosphine
Siedepunkt 110°C (0.4 mmHg)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 356.64
Reinheit (%) 97%