Learn More
Chlorobis(4-chlorophenyl)Phosphin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11465630
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11465630
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H25886.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 13685-26-2 | C12H8Cl3P | 289.52 g/mol
Chlorobis(4-chlorophenyl)phosphine are now employed in tuning the properties of catalyst. Also used as primary and secondary intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chlorbis(4-chlorphenyl)phosphine werden heute bei der Optimierung der Eigenschaften von Katalysatoren eingesetzt. Sie werden auch als primäre und sekundäre Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Luft- & feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser, Feuchtigkeit und Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13685-26-2
Summenformel C12H8Cl3P
Molekulargewicht (g/mol) 289.52
MDL-Nummer MFCD09909564
InChI-Schlüssel UISLTICQIVPVGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorobis 4-chlorophenyl phosphine, chlorobis 4-chlorophenyl phosphane, bis 4-chlorophenyl chlorophosphine, chloro-bis 4-chlorophenyl phosphane, bis 4-chlorophenyl phosphinous chloride, chlorobis 4-chlorophenyl phosphine,98+%
PubChem CID 18705966
IUPAC-Name Chlor-bis(4-chlorphenyl)phosphan
SMILES C1=CC(=CC=C1P(C2=CC=C(C=C2)Cl)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorobis(4-chlorophenyl)phosphine
Schmelzpunkt 52°C to 53°C
Siedepunkt 184°C to 186°C (2.5 mmHg)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 289.53
Reinheit (%) 97%