Learn More
Chlorbenzol, ReagentPlus™, 99 %, Honeywell™
Catalog Number p-7120315
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
20 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
108-90-7
C6H5Cl
112.556
MFCD00000530
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Monochlorbenzol, Benzolchlorid, Phenylchlorid, Benzol, Chlor, Chlorbenzol, Chlorbenzen, Chlorobenzen, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene
7964
CHEBI:28097
Chlorobenzol
C1=CC=C(C=C1)Cl
108-90-7
C6H5Cl
112.556
MFCD00000530
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Monochlorbenzol, Benzolchlorid, Phenylchlorid, Benzol, Chlor, Chlorbenzol, Chlorbenzen, Chlorobenzen, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene
7964
CHEBI:28097
Chlorobenzol
C1=CC=C(C=C1)Cl
Reagenzgütegrad, 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Chlorbenzol
Schmelzpunkt -45 °C
Farbe Farblos
UN-Nummer UN1134
Beilstein 605632
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich 0.207 g/l bei 20 °C
Formelmasse 112.56 mol
Reinheit (%) 99 %
Güte ReagentPlus™
Dichte 1.106 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 130 °C bis 132 °C
Menge 1 l
Explosionsgrenze 0.071
Flammpunkt 27 °C (80.6 °F)
Zündpunkt 1178 °F
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex n20/D 1.524 (Lit.)
Dampfdruck 11.8 mmHg (25 °C)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorobenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.