Learn More
Chlorobenzene, HPLC Grade, 99.5%, Thermo Scientific™
92.40 CHF - 302.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 108-90-7
Summenformel C6H5Cl
Molekulargewicht (g/mol) 112.556
MDL-Nummer MFCD00000530
InChI-Schlüssel MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene
PubChem CID 7964
ChEBI CHEBI:28097
IUPAC-Name chlorobenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11308197
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
022922.K2
1L
92.40 CHF
1 Liter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
 Eingeschränkter Artikel
11328197
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
022922.M1
4 x 1L
302.00 CHF
4 Liter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 26-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
 Eingeschränkter Artikel
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
108-90-7
112.556
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
7964
chlorobenzene
C6H5Cl
MFCD00000530
monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene
CHEBI:28097
C1=CC=C(C=C1)Cl
Spezifikation
Chlorobenzene
1.106 g/mL
Aromatic
C6H5Cl
UN1134
14,2121
Miscible with methanol and diethyl ether. Immiscible with water.
C1=CC=C(C=C1)Cl
112.556
CHEBI:28097
99.5%
108-90-7
28°C (82°F)
1.524
MFCD00000530
605632
monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
chlorobenzene
7964
112.56
HPLC
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H226-H332
Flammable liquid and vapor.
Harmful if inhaled.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P314-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H332
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group: III; Proper Shipping Name: CHLOROBENZENE
missing translation for 'einecsNumber' : 203-628-5
missing translation for 'rtecsNumber' : CZ0175000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures