Learn More
Chlorbenzol, extra rein, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10273800 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallbehälter
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10273800 25 L Metallbehälter 25 Liter
11448982 1 L Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Liter
10550911 2.5 L Bernsteinfarbene Glasflasche 2.50 Liter
10243660 2.5 L Kunststoffbeschichtete Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10273800 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. C/4680/25
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 108-90-7
Summenformel C6H5Cl
Molekulargewicht (g/mol) 112.56
MDL-Nummer 530
InChI-Schlüssel MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Chlorobenzol
SMILES ClC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Schmelzpunkt -45°C
Menge 25 L
Verpackung Metallbehälter
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 12mbar at 20°C
Viskosität 0.8 mPaS at 20°C
Siedepunkt 131°C
Formelmasse 112.56g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorobenzene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.