missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlorbenzol, ≥99.5 %, ACS-Reagenz, Honeywell™ Riedel-de Haën™

Catalog Number 15643620
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
108-90-7
C6H5Cl
112.556
MFCD00000530
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Monochlorbenzol, Benzolchlorid, Phenylchlorid, Benzol, Chlor, Chlorbenzol, Chlorbenzen, Chlorobenzen, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene
7964
CHEBI:28097
Chlorobenzol
C1=CC=C(C=C1)Cl
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
108-90-7
C6H5Cl
112.556
MFCD00000530
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Monochlorbenzol, Benzolchlorid, Phenylchlorid, Benzol, Chlor, Chlorbenzol, Chlorbenzen, Chlorobenzen, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene
7964
CHEBI:28097
Chlorobenzol
C1=CC=C(C=C1)Cl

ACS-Reagenz, ≥99.5 %

ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG

  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Chlorbenzol
Schmelzpunkt -45 °C
UN-Nummer UN1134
Beilstein 605632
Formelmasse 112.56 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 %
Güte ACS-Reagenz
Dichte 1.106 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 132 °C
Menge 2.5 l
Explosionsgrenze 0.071
Flammpunkt 27 °C (80.6 °F)
Zündpunkt 1178 °F
Verpackung Glasflasche
Dampfdruck 11.8 mmHg (25 °C)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'