Learn More
Chloracetylisocyanat, 90 %, techn., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10732885
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
4461-30-7
C3H2ClNO2
119.51
MFCD00002034
MOVMEFHWBOWMFU-UHFFFAOYSA-N
chloroacetyl isocyanate, acetyl isocyanate, chloro, unii-h5wf2amh7j, chloroacetyl isocyante, h5wf2amh7j, snxhcfhai zyp@, chloroacetylisocyanate, acmc-20alh0, chloro-acetyl isocyanate, alpha-chloroacetyl isocyanate
78209
2-Chloracetylisocyanat
C(C(=O)N=C=O)Cl
4461-30-7
C3H2ClNO2
119.51
MFCD00002034
MOVMEFHWBOWMFU-UHFFFAOYSA-N
chloroacetyl isocyanate, acetyl isocyanate, chloro, unii-h5wf2amh7j, chloroacetyl isocyante, h5wf2amh7j, snxhcfhai zyp@, chloroacetylisocyanate, acmc-20alh0, chloro-acetyl isocyanate, alpha-chloroacetyl isocyanate
78209
2-Chloracetylisocyanat
C(C(=O)N=C=O)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Chloroacetyl isocyanate
Namenshinweis tech., 90%
Farbe Gelb
Dichte 1.4030g/mL
Siedepunkt 50.0°C to 55.0°C (20.0 mmHg)
Flammpunkt 61°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClCH2CONCO
Menge 1 g
Merck Index 15, 2117
Relative Dichte 1.403
Formelmasse 119.51
Reinheit (%) 90%
Güte Eigenschaften
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.